Läs mer
μ-Diklorotetraetylendirhodium(I)
Produktkod. 10144120 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10144120 100 mg Glasflaska 100mg
10026093 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10144120 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 197591000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12081-16-2 | C8H16Cl2Rh2 | 388,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12081-16-2
Molekylformel C8H16Cl2Rh2
Molekylvikt (g/mol) 388.93
MDL-nummer MFCD00013206
InChI-nyckel OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L
Synonym chlorobis ethylene rhodium i dimer, dichlorotetra ethylene dirhodium i
PubChem CID 45357812
IUPAC-namn eten; rodium; diklorid
LEDER Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material µ-Dichlorotetraethylene dirhodium(I)
Färg Rost
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 388.92
Fysisk form Kristallint pulver och/eller bitar
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.