Läs mer
Diklorotetrak[2-(2-pyridyl)fenyl]diiridium(III)
Produktkod. 11352909
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352909 100 mg 100mg
11362909 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352909 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27752.MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 92220-65-0 | C22H16ClIrN2 | 536,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92220-65-0
Molekylformel C22H16ClIrN2
Molekylvikt (g/mol) 536.05
MDL-nummer MFCD07784515,MFCD28144567
InChI-nyckel ORDROLZETYMBQO-UHFFFAOYSA-M
Synonym bis 2-pyridin-2-yl phenyl iridium iii chloride
PubChem CID 132274317
IUPAC-namn iridium(3+);2-fenylpyridin;klorid
LEDER [Cl-].[Ir+3].C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1.C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 1072.09
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.