Läs mer
Dichlorotriphenylphosphorane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichlorotriphenylphosphorane |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15Cl2P/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H |
| Formel vikt | 332.0288 |