Läs mer
Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II), 97%
Produktkod. 11370014
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11370014 25 g 25g
11350014 1 g 1g
11360014 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11370014 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00373.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 15529-49-4 | C54H45Cl2P3Ru | 958.85 g/mol
Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II) is used as a catalyst employed in a synthesis of furans from allenyl sulfides. C-H Activation Catalyst in a Ruthenium/Lewis Acid System. It is used in the Kharasch addition of chlorocarbons to alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II) is used as a catalyst employed in a synthesis of furans from allenyl sulfides. C-H Activation Catalyst in a Ruthenium/Lewis Acid System. It is used in the Kharasch addition of chlorocarbons to alkenes.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Air & Moisture Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15529-49-4
Molekylformel C54H45Cl2P3Ru
Molekylvikt (g/mol) 958.85
MDL-nummer MFCD00013077
InChI-nyckel KSHWMFNJCNGTJO-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichlorotris triphenylphosphine ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii chloride, dichlorotris triphenylphosphino ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii dichloride, dichlorotris triphenylphosphine ruthenium, ruthenium ii-tris triphenylphosphine dichloride, tris triphenylphosphine dichlororuthenium, ruthenium dichlorotris triphenylphosphine, pubchem12822
PubChem CID 11007548
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ru+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Smältpunkt 132°C to 134°C
Kvantitet 25 g
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn diklorutenium;trifenylfosfan
Formel vikt 958.86
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.