Läs mer
Diklotris (triphenylfosfin)ruthenium(II), Premion™, 99,95 % (metallbas), Ru 10,2 % min
Produktkod. 11385998
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11385998 1 g 1g
11375998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11385998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010504.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 15529-49-4 | C54H45Cl2P3Ru | 958,85 g/mol
Diklorotris(trifenylfosfin)rutenium(II) fungerar som en förkatalysator för hydrering av alkener, nitroföreningar, ketoner, karboxylsyror, syntes av furaner från allenylsulfider och CH-aktiveringskatalysator i ett Ruthenium/Lewis-syrasystem
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15529-49-4
Molekylformel C54H45Cl2P3Ru
Molekylvikt (g/mol) 958.85
MDL-nummer MFCD00013077
InChI-nyckel KSHWMFNJCNGTJO-UHFFFAOYSA-L
Synonym dichlorotris triphenylphosphine ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii chloride, dichlorotris triphenylphosphino ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii dichloride, dichlorotris triphenylphosphine ruthenium, ruthenium ii-tris triphenylphosphine dichloride, tris triphenylphosphine dichlororuthenium, ruthenium dichlorotris triphenylphosphine, pubchem12822
PubChem CID 11007548
IUPAC-namn diklorutenium;trifenylfosfan
LEDER [Cl-].[Cl-].[Ru+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Smältpunkt 132 °C till 134 °C
Färg Brun till svart
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 1 g
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Mycket svagt löslig (med dissociation) i aceton, alkohol, kloroform, etylacetat och toluen
Formel vikt 958.86
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ru 10.2% min.
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.