missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dichloroxylenol, Mikromol™
Beskrivning
Dichloroxylenol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenol |
| CAS | 133-53-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H8 Cl2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Phenol, 2,4-dichloro-3,5-dimethyl-, 3,5-Xylenol, 2,4-dichloro-, 2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenol, 2,4-Dichloro-3,5-xylenol, DCMX, Decasept, Dichloroxylenol, Dixol, Hewsol, NSC 9774, Prinsyl |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl2O/c1-4-3-6(11)8(10)5(2)7(4)9/h3,11H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cc(O)c(Cl)c(C)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2,4-dichloro-3,5-dimethylphenol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?