Läs mer
Dichlorphenamide, Mikromol™
Beskrivning
Dichlorphenamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichlorphenamide |
| CAS | 120-97-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dichlorphenamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H6 Cl2 N2 O4 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | m-Benzenedisulfonamide, 4,5-dichloro-, 1,3-Disulfamoyl-4,5-dichlorobenzene, 1,3-Disulfamyl-4,5-dichlorobenzene, 3,4-Dichloro-5-sulfamylbenzenesulfonamide, 4,5-Dichloro-1,3-disulfamoylbenzene, 4,5-Dichloro-m-benzenedisulfonamide, Antidrasi, CB 8000, Daramide, Daranide, Dichlofenamide, Dichlorophenamide, Dichlorphenamide, Diclofenamid, Diclofenamide, Glaucol, Oratrol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6Cl2N2O4S2/c7-4-1-3(15(9,11)12)2-5(6(4)8)16(10,13)14/h1-2H,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1cc(Cl)c(Cl)c(c1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 4,5-dichlorobenzene-1,3-disulfonamide |
| Visa mer |