Läs mer
Dichlorvos-d6 (dimethyl-d6), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichlorvos-d6 |
| CAS | 203645-53-8 |
| Molekylformel | C4 2H6 H Cl2 O4 P |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Phosphoric acid, 2,2-dichloroethenyl di(methyl-d3) ester, 2,2-Dichloroethenyl di(methyl-d3) phosphate, Dichlorvos D6 (dimethyl D6), Dichlorvos-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H7Cl2O4P/c1-8-11(7,9-2)10-3-4(5)6/h3H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=O)(OC=C(Cl)Cl)OC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,2-dichloroethenyl bis(trideuteriomethyl) phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.01 |
| Formel vikt | 225.9836 g/mol |
| Visa mer |