Läs mer
Dichlorvos-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichlorvos-d6 |
| CAS | 203645-53-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C4 2H6 H Cl2 O4 P |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2,2-Dichloroethenyl di(methyl-d3) phosphate, Dichlorvos-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7Cl2O4P/c1-8-11(7,9-2)10-3-4(5)6/h3H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(OC=C(Cl)Cl)OC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2,2-dichloroethenyl bis(trideuteriomethyl) phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.01 |
| Visa mer |