Läs mer
Dichlroisopropyl Ether, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16310038 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
16310038 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 16310038 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1404
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Dichloroisopropyl ether108-60-11000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloroisopropyl ether
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 108-60-1, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C6H12Cl2O
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel QCFYJCYNJLBDRT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(CCl)OC(C)CCl
IUPAC-namn 1-chloro-2-(1-chloropropan-2-yloxy)propane
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 171.061
PubChem CID 7944
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:82409
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only