Läs mer
Diklorometan, BAKER HPLC ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 15594055 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glas
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. 15594055
Brand: JT Baker 9410.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lösningsmedel med hög renhet för användning i analytiska och preparativa separationer
En grupp av högrena lösningsmedel, buffertsalter och mobilfasmodifierare för användning i analytiska och preparativa separationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Preservative (Amylene) about 20ppm
Smältpunkt -95.1°C
Färg Färglös
Densitet At 25°C is 1.315 - 1.321g/ml
Kokpunkt 40°C
Kvantitet 2.5 L
Odör Characteristic
Förpackning Glas
Rester efter avdunstning max. 2ppm
Molekylformel CH2Cl2
MDL-nummer MFCD00000881
Vatten max. 0.02 %
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCl
IUPAC-namn diklormetan
Molekylvikt (g/mol) 84.93
Procent renhet 99.8%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P281-Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).