missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dichromate Standard: Cr2O7(-2) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™

Produktkod. 30003198
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003198 500 ml
30003130 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30003198 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGIDCRO500

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Dichromate Standard: Cr2O7(-2) @ 1000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dichromate
CAS 13907-47-6
Metoder Ion Chromatography
Analyt- eller komponentnamn Dichromate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel (Cr2 O7)2-
Synonym Cr2O72−
LEDER [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn Dichromate
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 215.99
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 215.99 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.