Läs mer
Dichromate Standard: Cr2O7(-2) @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Dichromate Standard: Cr2O7(-2) @ 10000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichromate |
| CAS | 13907-47-6 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnamn | Dichromate |
| Molekylformel | (Cr2 O7)2- |
| Synonym | Cr2O72− |
| LEDER | [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | Dichromate |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.99 |
| Visa mer |