missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diclazuril 6-karboxylsyra [(4-klorofenyl)cyanometyl]-2,6-diklorfenyl-4-amid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diclazuril 6-carboxylic acid |
| CAS | 862243-46-7 |
| Molekylformel | C18 H9 Cl3 N4 O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1,2,4-Triazine-6-carboxylic acid, 2-[3,5-dichloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]phenyl]-2,3,4,5-tetrahydro-3,5-dioxo-, 2-[3,5-Dichloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]phenyl]-2,3,4,5-tetrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazine-6-carboxylic acid, (RS)-2-[3,5-Dichloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]phenyl]-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carboxylic acid, 2-[3,5-Dichloro-4-[(RS)-(4-chlorophenyl)cyanomethyl]phenyl]-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carboxylic acid, Diclazuril 6-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H9Cl3N4O4/c19-9-3-1-8(2-4-9)11(7-22)14-12(20)5-10(6-13(14)21)25-18(29)23-16(26)15(24-25)17(27)28/h1-6,11H,(H,27,28)(H,23,26,29) |
| LEDER | OC(=O)C1=NN(C(=O)NC1=O)c2cc(Cl)c(C(C#N)c3ccc(Cl)cc3)c(Cl)c2 |
| IUPAC-namn | 2-[3,5-diklor-4-[(4-klorofenyl)-cyanometyl]fenyl]-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-6-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 451.65 |
| Formel vikt | 449.9689 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?