Läs mer
Diclazuril, MedChemExpress
Produktkod. 16458256
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16458256 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16458256 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0357
MedChemExpress Diclazuril (R-64433), a benzeneacetonitrile derivative, is a potent and orally active anticoccidial agent. Diclazuril can be used for the research of certain infectious and parasitic diseases, including coccidiosis, acute toxoplasmosis, equine protozoal pyoencephalitis (EPM) et.al.
Diclazuril (R-64433), a benzeneacetonitrile derivative, is a potent and orally active anticoccidial agent. Diclazuril can be used for the research of certain infectious and parasitic diseases, including coccidiosis, acute toxoplasmosis, equine protozoal pyoencephalitis (EPM) et.al.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diclazuril
Fysisk form Solid
CAS 101831-37-2
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H9Cl3N4O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym R-64433
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (61.33 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=O)N(N=C1)C2=CC(Cl)=C(C(C#N)C3=CC=C(Cl)C=C3)C(Cl)=C2
Molekylvikt (g/mol) 407.64
Formel vikt 407.64
Procent renhet 98.0%