Läs mer
Diclazuril-metyl 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316377
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316377 1 ml
1 options
Produktkod. 30316377 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12533200AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diclazuril-methyl
CAS 103337-71-9
Analyt- eller komponentnamn Diclazuril-methyl
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H11 Cl3 N4 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)-α-methyl-, 2,6-Dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)-α-methylbenzeneacetonitrile, Diclazuril-methyl
InChI formel InChI=1S/C18H11Cl3N4O2/c1-18(9-22,10-2-4-11(19)5-3-10)16-13(20)6-12(7-14(16)21)25-17(27)24-15(26)8-23-25/h2-8H,1H3,(H,24,26,27)
LEDER CC(C#N)(c1ccc(Cl)cc1)c2c(Cl)cc(cc2Cl)N3N=CC(=O)NC3=O
IUPAC-namn 2-(4-klorofenyl)-2-[2,6-diklor-4-(3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)fenyl]propannitril
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 421.66
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 419,9948 g/mol