Läs mer
Diclazuril, TRC
Produktkod. 30376482
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30376482 50 mg
1 options
Produktkod. 30376482 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43620050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diclazuril
CAS 101831-37-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C17 H9 Cl3 N4 O2
Kvantitet 50 mg
Synonym 2,6-Dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)benzeneacetonitrile, Clinacox, Diclazuril, Nuoqiu, P 64433, R 64433, Vecoxan
InChI formel InChI=1S/C17H9Cl3N4O2/c18-10-3-1-9(2-4-10)12(7-21)16-13(19)5-11(6-14(16)20)24-17(26)23-15(25)8-22-24/h1-6,8,12H,(H,23,25,26)
LEDER Clc1ccc(cc1)C(C#N)c2c(Cl)cc(cc2Cl)N3N=CC(=O)NC3=O
IUPAC-namn 2-(4-chlorophenyl)-2-[2,6-dichloro-4-(3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)phenyl]acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 407.64
Formel vikt 405.9791