Learn More
Diclazuril, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Diclazuril |
| CAS | 101831-37-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17 H9 Cl3 N4 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,6-Dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)benzeneacetonitrile, Clinacox, Diclazuril, Nuoqiu, P 64433, R 64433, Vecoxan |
| InChI formel | InChI=1S/C17H9Cl3N4O2/c18-10-3-1-9(2-4-10)12(7-21)16-13(19)5-11(6-14(16)20)24-17(26)23-15(25)8-22-24/h1-6,8,12H,(H,23,25,26) |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)C(C#N)c2c(Cl)cc(cc2Cl)N3N=CC(=O)NC3=O |
| IUPAC-namn | 2-(4-chlorophenyl)-2-[2,6-dichloro-4-(3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)phenyl]acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.64 |
| Show More |