Läs mer
Diclofenac-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diclofenac-13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)/i1+1,2+1,4+1,7+1,9+1,12+1 |
| Formel vikt | 301.0368 |
| Procent renhet | >95% |