Läs mer
Diclofenac acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328318
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30328318 1 ml
1 options
Produktkod. 30328318 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12537000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diclofenac
CAS 15307-86-5
Analyt- eller komponentnamn Diclofenac
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H11 Cl2 N O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid, 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid, Aceclofenac Imp. A (EP), Diclofenac, Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]- (8CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid, 2-(2,6-Dichlorophenylamino)phenylacetic acid, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid, Dichlofenac, Diclac, Diclofenac acid, Diclofenamic acid, Diclomelan, Dicloreuma, N-(2,6-Dichlorophenyl)-o-aminophenylacetic acid, Pennsaid, Transfenac, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid, Aceclofenac Impurity A
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
LEDER OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC-namn 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 296.15
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 295.0167 g/mol