missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diclofenac Acid, TRC

Produktkod. 30040803
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040803 1 g
30041175 10 g
30040884 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30040803 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4364651G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 15307-86-5
Molekylformel C14 H11 Cl2 N O2
Molekylvikt (g/mol) 296.15
Synonym Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]- (8CI), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid, 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid, 2-(2,6-Dichlorophenylamino)phenylacetic acid, 2-[2-(2,6-Dichlorophenylamino)phenyl]acetic acid, DCF 100C, Dichlofenac, Diclac, Diclofenac, Diclofenac acid, Diclofenamic acid, Dicloftil, Diclomelan, Dicloreuma, Flector, Flector EP Tissugel, N-(2,6-Dichlorophenyl)-o-aminophenylacetic acid, Ortofen, Pennsaid, Transfenac, Vetagesic, Voltaflan, Voltaren Dolo, Zolterol, Zorvolex, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid
IUPAC-namn 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetic acid
LEDER OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diclofenac
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
Formel vikt 295.0167
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.