Läs mer
Diclofenac Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diclofenac |
| Kvantitet | 10 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19) |
| Formel vikt | 295.0167 |
| Procent renhet | >95% |