Läs mer
Diclofenac Acyl-Beta-D-glucuronide Allyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diclofenac Acyl-Beta-D-glucuronide Allyl Ester |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23Cl2NO8/c1-2-10-32-22(31)21-19(29)18(28)20(30)23(34-21)33-16(27)11-12-6-3-4-9-15(12)26-17-13(24)7-5-8-14(17)25/h2-9,18-21,23,26,28-30H,1,10-11H2/t18-,19-,20+,21-,23+/m0/s1 |
| Formel vikt | 511.0801 |