Läs mer
Diclofenac Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diclofenac Acyl-beta-D-glucuronide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19Cl2NO8/c21-10-5-3-6-11(22)14(10)23-12-7-2-1-4-9(12)8-13(24)30-20-17(27)15(25)16(26)18(31-20)19(28)29/h1-7,15-18,20,23,25-27H,8H2,(H,28,29)/t15-,16-,17+,18-,20+/m0/s1 |
| Formel vikt | 471.0488 |
| Procent renhet | >95% |