Läs mer
Diclofenac Alcohol (Diclofenac Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2 |
| Formel vikt | 267.0218 |
| Procent renhet | >95% |