missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diclofenac Amide, TRC

Produktkod. 17921935
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17921935 25 mg
17992035 250 mg
17984185 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17921935 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43644025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 15362-40-0
Molekylformel C14 H9 Cl2 N O
Molekylvikt (g/mol) 278.13
Synonym 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, Aceclofenac Imp. I (EP), Diclofenac Sodium Imp. A (EP), Diclofenac Related Compound A (USP)
IUPAC-namn 1-(2,6-dichlorophenyl)-3H-indol-2-one
LEDER Clc1cccc(Cl)c1N2C(=O)Cc3ccccc23

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl2NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2
Formel vikt 277.0061
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.