missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diclofenac Amide, TRC

Produktkod. 17992035
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17992035 250 mg
17921935 25 mg
17984185 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17992035 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD436440250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 15362-40-0
Molekylformel C14 H9 Cl2 N O
Molekylvikt (g/mol) 278.13
Synonym 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, Aceclofenac Imp. I (EP), Diclofenac Sodium Imp. A (EP), Diclofenac Related Compound A (USP)
IUPAC-namn 1-(2,6-dichlorophenyl)-3H-indol-2-one
LEDER Clc1cccc(Cl)c1N2C(=O)Cc3ccccc23

Specifica

Kemiskt namn eller material 1-(2,6-Dichlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl2NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2
Formel vikt 277.0061
Procent renhet >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.