Läs mer
Diclofenac Carboxylic Acid (Diclofenac Metabolite), TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl2NO2/c14-9-5-3-6-10(15)12(9)16-11-7-2-1-4-8(11)13(17)18/h1-7,16H,(H,17,18) |
| Formel vikt | 281.001 |