Läs mer
Diclofenac-d4 Sodium Salt (Phenyl-d4-acetic), TRC
Produktkod. 30383382
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30383382 1 mg
30378521 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30383382 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4364511MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154523-54-3
Molekylformel C14 D4 H6 Cl2 N O2 . Na
Molekylvikt (g/mol) 322.155
Synonym Benzene-2,3,4,5-d4-acetic acid, 6-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, monosodium salt (9CI), 6-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-benzen-2,3,4,5-d4-acetic acid sodium salt, Diclofenac D4 sodium (phenyl D4), Diclofenac sodium (phenyl D4)
IUPAC-namn sodium;2-[2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
LEDER [Na+].[2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2c(Cl)cccc2Cl)c(CC(=O)[O-])c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diclofenac-d4 Sodium Salt (Phenyl-d4-acetic)
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1/i1D,2D,4D,7D;
Formel vikt 321.024