missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diclofenac-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diclofenac-D4 |
| CAS | 153466-65-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 2H4 H7 Cl2 N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzene-2,3,4,5-d4-acetic acid, 6-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, 6-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-benzen-2,3,4,5-d4-acetic acid, Diclofenac D4 acid (phenyl D4), Diclofenac (phenyl D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)/i1D,2D,4D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2c(Cl)cccc2Cl)c(CC(=O)O)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2-[2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.17 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?