Läs mer
Diclofenac Diethylamine (Diethylammonium Diclofenac), Mikromol™
Beskrivning
Diclofenac Diethylamine (Diethylammonium Diclofenac)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diclofenac Diethylamine |
| CAS | 78213-16-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diclofenac Diethylamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H11 Cl2 N O2 . C4 H11 N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, compd. with N-ethylethanamine (1:1), Ethanamine, N-ethyl-, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]benzeneacetate (9CI), Atomo Desinflamante, Diclofenac diethylamine, Diclofenac diethylamine salt, Diclofenac diethylammonium salt, Voltaren Emulgel, Voltaren Schmerzgel |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO2.C4H11N/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;1-3-5-4-2/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);5H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCNCC.OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetic acid;N-ethylethanamine |
| Visa mer |