Läs mer
Diclofenac diethylamine, MedChemExpress
Produktkod. p-200096034
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 g
Produktkod. 16456298
Brand: Medchem Express HY15036A10g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Diclofenac diethylamine is a potent and nonselective anti-inflammatory agent, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 4 and 1.3 nM for human COX-1 and COX-2 in CHO cells, and 5.1 and 0.84 μM for ovine COX-1 and COX-2, respectively. Diclofenac diethylamine induces apoptosis of neural stem cells (NSCs) via the activation of the caspase cascade.
Diclofenac diethylamine is a potent and nonselective anti-inflammatory agent, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 4 and 1.3 nM for human COX-1 and COX-2 in CHO cells, and 5.1 and 0.84 μM for ovine COX-1 and COX-2, respectively. Diclofenac diethylamine induces apoptosis of neural stem cells (NSCs) via the activation of the caspase cascade.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diclofenac diethylamine
CAS 78213-16-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H22Cl2N2O2
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (406.18 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CC1=CC=CC=C1NC2=C(Cl)C=CC=C2Cl.CCNCC
Molekylvikt (g/mol) 369.29
Formel vikt 369.29
Procent renhet 99.55%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.