missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diclofenac Dimer Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diclofenac Dimer Impurity |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H20Cl4N2O4/c29-19-3-1-4-20(30)27(19)33-23-9-7-15(11-17(23)13-25(35)36)16-8-10-24(18(12-16)14-26(37)38)34-28-21(31)5-2-6-22(28)32/h1-12,33-34H,13-14H2,(H,35,36)(H,37,38) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?