missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diclofenac Ethyl Ester, TRC

Produktkod. 30011911
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011911 250 mg
30003435 50 mg
30009918 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011911 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD436495250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 15307-77-4
Molekylformel C16 H15 Cl2 N O2
Molekylvikt (g/mol) 324.2
Synonym Ethyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Ethyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Aceclofenac Imp. C (EP), Ethyl Ester of Diclofenac
IUPAC-namn ethyl 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
LEDER CCOC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diclofenac Ethyl Ester
Kvantitet 250 mg
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C16H15Cl2NO2/c1-2-21-15(20)10-11-6-3-4-9-14(11)19-16-12(17)7-5-8-13(16)18/h3-9,19H,2,10H2,1H3
Formel vikt 323.048
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.