Läs mer
Diclofenac Isopropyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Isopropyl Ester of Diclofenac) |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17Cl2NO2/c1-11(2)22-16(21)10-12-6-3-4-9-15(12)20-17-13(18)7-5-8-14(17)19/h3-9,11,20H,10H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 337.0636 |