Läs mer
Diclofenac Levomenthol Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diclofenac Levomenthol Ester |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29Cl2NO2/c1-15(2)18-12-11-16(3)13-22(18)29-23(28)14-17-7-4-5-10-21(17)27-24-19(25)8-6-9-20(24)26/h4-10,15-16,18,22,27H,11-14H2,1-3H3/t16-,18-,22-/m1/s1 |
| Formel vikt | 433.158 |