Läs mer
Diclofenac Monobromo Sodium Salt Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetate |
| CAS | 127792-45-4 |
| Molekylformel | C14 H10 Br Cl N O2 . Na |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Sodium 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Diclofenac Sodium Imp. D (EP) as Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11BrClNO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Br |
| IUPAC-namn | sodium;2-[2-(2-bromo-6-chloroanilino)phenyl]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.58 |
| Formel vikt | 360.9481 |