Läs mer
Diclofenac Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diclofenac potassium |
| CAS | 15307-81-0 |
| Molekylformel | C14 H10 Cl2 N O2 . K |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, potassium salt (1:1), Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]-, monopotassium salt (8CI), Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, monopotassium salt (9CI), CGP 45840B, Caflam, Cambia, Cataflam, Diclofenac potassium, K-Fenak, K-fenak, Potassium diclofenac, ProSorb, Zipsor |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO2.K/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [K+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC-namn | potassium;2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.24 |
| Formel vikt | 332.9726 |