missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diclofenac Sodium EP Impurity B, Mikromol™

Produktkod. 30052122
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052122 25 mg
17921946 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052122 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0006.030025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Diclofenac Sodium EP Impurity B
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde
CAS 22121-58-0
Analyt- eller komponentnamn 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H9 Cl2 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Diclofenac Impurity B, Diclofenac Sodium Imp. B (EP), Diclofenac Imp. B (EP), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde, Anthranilaldehyde, N-(2,6-dichlorophenyl)- (8CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)benzaldehyde, o-(2,6-Dichloroanilino)benzaldehyde, Diclofenac Sodium Impurity B, Diclofenac Impurity B
InChI formel InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-8,16H
LEDER Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2C=O
IUPAC-namn 2-(2,6-dichloroanilino)benzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 266.12
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 265.0061 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.