Läs mer
Diclofenac Sodium EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivning
Diclofenac Sodium EP Impurity C
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol |
| CAS | 27204-57-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H11 Cl2 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, Diclofenac Sodium Imp. C (EP), Diclofenac Imp. C (EP), [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, Diclofenac Sodium Impurity C, Diclofenac Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2 |
| LEDER | OCc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC-namn | [2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]methanol |
| Visa mer |