missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diclofenac Sodium EP Impurity C, Mikromol™

Produktkod. 30462656
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462656 4 x 25 mg
17971156 25 mg
17954246 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462656 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0006.0400254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Diclofenac Sodium EP Impurity C, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol
CAS 27204-57-5
Analyt- eller komponentnamn (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H11 Cl2 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, Diclofenac Sodium Imp. C (EP), Diclofenac Imp. C (EP), [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, Diclofenac Sodium Impurity C, Diclofenac Impurity C
InChI formel InChI=1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2
Lösningstyp Neat
LEDER OCc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC-namn [2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]methanol
Molekylvikt (g/mol) 268.14
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 267.0218 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.