Läs mer
Diklofenaknatrium, LoGiCal
Produktkod. 30458660
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458660 10 mg
1 options
Produktkod. 30458660 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0006.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diclofenac sodium
CAS 15307-79-6
Analyt- eller komponentnamn Diclofenac sodium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H10 Cl2 N O2 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Diclofenac Sodium Assay Standard, Aceclofenac Imp. A (EP), Diclofenac Sodium, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-benzeneacetic acid monosodium salt, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]-acetic acid monosodium salt, 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid sodium salt, Allvoran, Assaren, Benfofen, Delphimix, Dichronic, Diclo-Phlogont, Diclo-Puren, Diclobenin, Diclofen SR 100, Diclofenac sodium, Diclofenac sodium salt, Diclofenac-Na Emulgel, Diclofenacsodium Emulgel, Diclophenac sodium, Diclord, Dicloreum, Diklovit, Dolobasan, Duravolten, Effekton, Evofenac, Feloran, Fortfen, GP 45840, Hyanalgese D, Inflaban, Kriplex, N-(2,6-Dichlorophenyl)-o-aminophenylacetic acid sodium salt, Naclof, Neriodin, Novapirina, Orthofen, Orthophen, Primofenac, Profenac, Prophenatin, Rhumalgan, SR 318B, Sodium [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate, Sodium diclofenac, Sorelmon, Tsudohmin, Valetan, Voldal, Voltaren, Voltaren Ophtha, Voltaren Ophtha CD, Voltarol, Voveran, Xenid, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid sodium salt, Aceclofenac Impurity A
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
Lösningstyp Snyggt
LEDER [Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC-namn natrium; 2-[2-(2,6-dikloranilino)fenyl]acetat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 318.13
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 316,9986 g/mol