Läs mer
R&D Systems™ Diclofenac sodium salt
Beskrivning
Nonsteroidal, anti-inflammatory drug (NSAID); inhibits COX-1 and COX-2 (IC50 values are 0.075 μM for COX-1 and 0.038 μM for COX-2 in human whole blood assay).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diclofenac sodium salt |
| CAS | 15307-79-6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C14H10Cl2NNaO2 |
| Formel vikt | 318.13 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.129 |