Läs mer
Diklofenaknatriumsalt
Produktkod. 15484939
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484939 5 g 5g
15494939 25 g 25g
15404949 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15484939 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62609.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.80 SEK
    563.65 SEK / 5g
    Save 140.15 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Standard NSAID och cyklooxygenas (COX)-hämmare | CAS: 15307-79-6 | C14H10Cl2NNaO2 | 318,129 g/mol
Oxidation av diklofenaknatrium producerar metaboliten 4'-hydroxidiklofenak) som visar specifik hämning av Cox-2. Hämning av Cox av diklofenak och 4'-hydroxidiklofenak undertrycker prostaglandin E2-syntesen, vilket ger antiinflammatoriska och smärtstillande effekter. Diklofenak har också visat sig stabilisera den naturliga tetrameriska konformationen av transtyretin (TTR) fibriller, vilket förhindrar bildandet av olösliga amyloidogena TTR-avlagringar. Diklofenaknatrium är ett substrat för CYP2C9. Det används också som en hämmare av Cox-1 och Cox-2.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Oxidation av diklofenaknatrium producerar metaboliten 4′ -hydroxidiklofenak) som visar specifik hämning av Cox-2. Hämning av Cox med diklofenak och 4′ -hydroxidiklofenak undertrycker prostaglandin E2-syntesen och ger antiinflammatoriska och smärtstillande effekter. Diklofenak har också visat sig stabilisera den naturliga tetrameriska konformationen av transtyretin (TTR) fibriller, vilket förhindrar bildandet av olösliga amyloidogena TTR-avlagringar. Diklofenaknatrium är ett substrat för CYP2C9. Det används också som en hämmare av Cox-1 och Cox-2.
Löslighet
Löslig i vatten (50 mg/ml), PBS pH 7,2 (6 mg/ml), etanol (∼ 35 mg/ml), DMF (∼ 35 mg/ml), DMSO (∼ 35 mg/ml), metanol (>24 mg/ml) och aceton (6 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15307-79-6
Molekylformel C14H10Cl2NNaO2
Molekylvikt (g/mol) 318.129
MDL-nummer MFCD00082251
InChI-nyckel KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
Synonym diclofenac sodium, sodium diclofenac, diclofenac sodium salt, voltaren, solaraze, anthraxiton, prophenatin, allvoran, batafil, delimon
PubChem CID 5018304
ChEBI CHEBI:4509
IUPAC-namn natrium;2-[2-(2,6-dikloranilino)fenyl]acetat
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)[O-])NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diclofenac sodium salt
Smältpunkt 283 °C till 285 °C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Merck Index 14,3081
Löslighetsinformation Löslig i vatten upp till 50 mg/ml.
Formel vikt 318.14
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diclofenac sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diclofenac sodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.