Läs mer
Diklofenaknatriumsalt, TRC
Produktkod. 18023530
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18023530 50 mg
18041640 1 g
18002930 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18023530 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43645050MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15307-79-6
Molekylformel C14 H10 Cl2 N O2 . Na
Molekylvikt (g/mol) 318.13
Synonym Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]-, monosodium salt (8CI), Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, monosodium salt (9CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid sodium salt, 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic acid sodium salt, Abitren, Allvoran, Assaren, Benfofen, Bolabomin, Daispas, Declophen, Dedolor, Deflamat, Delphimix, Diacron, Dichronic, Diclo-Phlogont, Diclo-Puren, Diclobene, Diclobenin, Dicloberl, Dicloberl Retard, Diclodyn, Diclofen SR 100, Diclofenac retard, Diclofenac sodium, Diclofenac sodium salt, Diclofenac-Na Emulgel, Diclofenacsodium Emulgel, Dicloflex, Diclogesic, Diclokalium, Diclomol, Diclon, Diclophenac sodium, Dicloran CP, Dicloran Plus, Diclord, Diclorep, Dicloreum, Difene, Dikloron, Diklovit, Dolaut, Dolobasan, Duravolten, Dyclo, Dyloject, Dynapar, Effekton, Evofenac, Feloran, Fortfen, GP 45840, Hyanalgese D, Inflaban, Kriplex, Modifenac, N-(2,6-Dichlorophenyl)-o-aminophenylacetic acid sodium salt, Naclof, Naclofen, Naclofen Duo, Neriodin, Neurodiclovit, Neurofenac, Novapirina, Olfen, Orthofen, Orthophen, Panamor, Phlogin, Primofenac, Profenac, Prophenatin, Refen, Refen retard, Rhumalgan, SR 318B, Saffrac, Sodium [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate, Sodium diclofenac, Sorelmon, Tsudohmin, Valetan, Voldal, Voltaren, Voltaren Ophtha, Voltaren Ophtha CD, Voltarol, Voltral, Voveran, Voveran Plus, Xenid, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid sodium salt, diclotard
IUPAC-namn natrium; 2-[2-(2,6-dikloranilino)fenyl]acetat
LEDER [Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diclofenac sodium
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
Formel vikt 316.9986
Procent renhet >95%