missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diclofenamide-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diclofenamide-13C6 |
| CAS | 1391054-76-4 |
| Molekylformel | 13C6H6Cl2N2O4S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1,3-Disulfamoyl-4,5-dichlorobenzene-13C6, 1,3-Disulfamyl-4,5-dichlorobenzene-13C6, 3,4-Dichloro-5-sulfamylbenzenesulfonamide-13C6, 4,5-Dichloro-1,3-disulfamoylbenzene-13C6, 4,5-Dichloro-m-benzenedisulfonamide-13C6, Antidrasi-13C6, CB 8000-13C6, Daramide-13C6, Daranide-13C6, Dichlofenamide-13C6, Dichlorophenamide-13C6, Dichlorphenamide-13C6, Diclofenamid-13C6, Glaucol-13C6, Oratrol-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6Cl2N2O4S2/c7-4-1-3(15(9,11)12)2-5(6(4)8)16(10,13)14/h1-2H,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | NS([13C]1=[13C]([H])[13C](S(N)(=O)=O)=[13C]([H])[13C](Cl)=[13C]1Cl)(=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.11 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?