Läs mer
Diclofensine-d3 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diclofensine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1794780-41-8 |
| Molekylformel | C17H15D3Cl3NO |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-7-methoxy-2-(methyl)isoquinoline Hydrochloride, (±)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-7-methoxy-2-(methyl-d3)isoquinoline Hydrochloride, Ro 8-4650-d3 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17Cl2NO.ClH/c1-20-9-12-7-13(21-2)4-5-14(12)15(10-20)11-3-6-16(18)17(19)8-11;/h3-8,15H,9-10H2,1-2H3;1H/i1D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])N1CC(c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccc(OC)cc3C1 |
| IUPAC-namn | 4-(3,4-dichlorophenyl)-7-methoxy-2-(trideuteriomethyl)-3,4-dihydro-1H-isoquinoline;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.71 |
| Formel vikt | 360.0642 |