missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diclofensine Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal

Produktkod. 30462455
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462455 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462455 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1275.1801

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diclofensine (hydrochloride)
CAS 34041-84-4
Analyt- eller komponentnamn Diclofensine (hydrochloride)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H17 Cl2 N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Diclofensine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H17Cl2NO.ClH/c1-20-9-12-7-13(21-2)4-5-14(12)15(10-20)11-3-6-16(18)17(19)8-11;/h3-8,15H,9-10H2,1-2H3;1H
Lösningstyp Single Solution
LEDER Cl.COc1ccc2C(CN(C)Cc2c1)c3ccc(Cl)c(Cl)c3
IUPAC-namn 4-(3,4-dichlorophenyl)-7-methoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline;hydrochloride
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 358.69
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 357.0454 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.