Läs mer
Diclofensine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diclofensine (hydrochloride) |
| CAS | 34041-84-4 |
| Molekylformel | C17 H17 Cl2 N O . Cl H |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Diclofensine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17Cl2NO.ClH/c1-20-9-12-7-13(21-2)4-5-14(12)15(10-20)11-3-6-16(18)17(19)8-11;/h3-8,15H,9-10H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.COc1ccc2C(CN(C)Cc2c1)c3ccc(Cl)c(Cl)c3 |
| IUPAC-namn | 4-(3,4-dichlorophenyl)-7-methoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.69 |
| Formel vikt | 357.0454 |