Läs mer
Diclofop (free acid) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313590
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313590 1 ml
1 options
Produktkod. 30313590 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12539000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diclofop (free acid)
CAS 40843-25-2
Analyt- eller komponentnamn Diclofop (free acid)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H12 Cl2 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H12Cl2O4/c1-9(15(18)19)20-11-3-5-12(6-4-11)21-14-7-2-10(16)8-13(14)17/h2-9H,1H3,(H,18,19)
LEDER CC(Oc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propanoic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 327.16
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 326.0113 g/mol